Methyl-2-chloro-2-formylacetate, grade Technique
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
OR300674-1G
OR300674-250MG
APOSOR300674-1GEA
0
EUR
APOSOR300674-1G
APOSOR300674-250MG
Methyl-2-chloro-2-formylacetate, grade Technique
Methyl-2-chloro-2-formylacetate
Formule:
C₄H₅ClO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD15142843 Numéro CAS: 20656-61-5 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...