2-Chloro-4-phenylnicotinonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR300654-1G
OR300654-5G
APOSOR300654-1GEA
0
EUR
APOSOR300654-1G
APOSOR300654-5G
2-Chloro-4-phenylnicotinonitrile 97%
2-Chloro-4-phenylnicotinonitrile
Formule:
C₁₂H₇ClN₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01935958 Numéro CAS: 163563-64-2 |