Imprimer
3,5-Dibromopyridin-4-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR300639-1G OR300639-5G
APOSOR300639-1GEA 21.5 EUR
APOSOR300639-1G APOSOR300639-5G
3,5-Dibromopyridin-4-ol
Formule: C5H3Br2NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082969
Numéro CAS: 25813-25-6