Imprimer
1H-Pyrazol-5-ol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Hydroxy-1H-pyrazole
OR300636-1G OR300636-5G
APOSOR300636-1GEA 21.9 EUR
APOSOR300636-1G APOSOR300636-5G
1H-Pyrazol-5-ol 97%
1H-Pyrazol-5-ol
Formule: C₃H₄N₂O
Point de fusion: 169…179 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11227225
Numéro CAS: 60456-93-1