Imprimer
6-(Methoxycarbonyl)nicotinic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR300619-1G OR300619-5G
APOSOR300619-1GEA 79.9 EUR
APOSOR300619-1G APOSOR300619-5G
6-(Methoxycarbonyl)nicotinic acid
6-(Methoxycarbonyl)nicotinic acid
Formule: C₈H₇NO₄
MW: 181.15 g/mol
Point de fusion: 220…222 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09702182
Numéro CAS: 17874-76-9