Imprimer
tert-Butyl-2-(benzylamino)acetate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N-Benzylglycine tert-butyl ester
OR300515-1G OR300515-5G
APOSOR300515-1GEA 0 EUR
APOSOR300515-1G APOSOR300515-5G
tert-Butyl-2-(benzylamino)acetate
tert-Butyl-2-(benzylamino)acetate
Formule: C₁₃H₁₉NO₂
MW: 221.3 g/mol
Point d'ébullition: 125…126 °C/0.5mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11848800
Numéro CAS: 7662-76-2