Imprimer
3-(tert-Butoxycarbonylethoxycarbonylmethylamino)propionic acid ethyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 3-[(N-tert-butoxycarbonylethoxycarbonyl)methylamino]propanoate
OR300514-1G OR300514-5G
APOSOR300514-1GEA 0 EUR
APOSOR300514-1G APOSOR300514-5G
3-(tert-Butoxycarbonylethoxycarbonylmethylamino)propionic acid ethyl ester
3-(tert-Butoxycarbonylethoxycarbonylmethylamino)propionic acid ethyl ester
Formule: C₁₄H₂₅NO₆
MW: 303.36 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15142792
Numéro CAS: 146256-97-5