Imprimer
1-Aminocyclohexanecarbonitrile hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Cyanocyclohexylamine hydrochloride
OR300506-1G OR300506-5G OR300506-250MG OR300506-500MG
APOSOR300506-1GEA 184 EUR
APOSOR300506-1G APOSOR300506-5G APOSOR300506-250MG APOSOR300506-500MG
1-Aminocyclohexanecarbonitrile hydrochloride
1-Aminocyclohexanecarbonitrile hydrochloride
Formule: C₇H₁₃ClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01734623
Numéro CAS: 50846-38-3