Imprimer
2-Hydroxy-4-methylnicotinic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR300502-1G OR300502-500MG
APOSOR300502-1GEA 255 EUR
APOSOR300502-1G APOSOR300502-500MG
2-Hydroxy-4-methylnicotinic acid
2-Hydroxy-4-methylnicotinic acid
Formule: C₇H₇NO₃
Point de fusion: 247…250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09033815
Numéro CAS: 38076-81-2