Imprimer
6-Chloro-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR300409-1G OR300409-250MG
APOSOR300409-1GEA 224 EUR
APOSOR300409-1G APOSOR300409-250MG
6-Chloro-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
6-Chloro-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
Formule: C₆H₄ClN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16659575
Numéro CAS: 1260670-01-6