Imprimer
5-Iodo-1,2,3-trimethoxybenzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3004-1G OR3004-5G
APOSOR3004-1GEA 63.8 EUR
APOSOR3004-1G APOSOR3004-5G
5-Iodo-1,2,3-trimethoxybenzene
5-Iodo-1,2,3-trimethoxybenzene
Formule: C₉H₁₁IO₃
Point de fusion: 85…87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318153
Numéro CAS: 25245-29-8