Imprimer
4-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR300386-1G OR300386-250MG OR300386-100MG
APOSOR300386-1GEA 157 EUR
APOSOR300386-1G APOSOR300386-250MG APOSOR300386-100MG
4-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
4-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Formule: C₆H₄BrN₃
MW: 198.03 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12401001
Numéro CAS: 1159829-63-6