Imprimer
Ethyl-4,8-dichloroquinoline-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR300367-1G OR300367-250MG
APOSOR300367-1GEA 78.3 EUR
APOSOR300367-1G APOSOR300367-250MG
Ethyl-4,8-dichloroquinoline-3-carboxylate
Ethyl-4,8-dichloroquinoline-3-carboxylate
Formule: C₁₂H₉Cl₂NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173351
Numéro CAS: 56824-91-0