Imprimer
1-Chloro-2,7-naphthyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR300337-1G OR300337-250MG
APOSOR300337-1GEA 236 EUR
APOSOR300337-1G APOSOR300337-250MG
1-Chloro-2,7-naphthyridine
1-Chloro-2,7-naphthyridine
Formule: C₈H₅ClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234389
Numéro CAS: 69042-30-4