Imprimer
7-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1,2,3,4-Tetrahydro-7-nitroisoquinoline
OR300086-25G OR300086-5G
APOSOR300086-25GEA 426 EUR
APOSOR300086-25G APOSOR300086-5G
7-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 98%
7-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Formule: C₉H₁₀N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973400
Numéro CAS: 42923-79-5