Imprimer
6-Bromo-1-chloroisoquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR300053-1G OR300053-5G OR300053-10G
APOSOR300053-1GEA 34.8 EUR
APOSOR300053-1G APOSOR300053-5G APOSOR300053-10G
6-Bromo-1-chloroisoquinoline
6-Bromo-1-chloroisoquinoline
Formule: C₉H₅BrClN
MW: 242.5000 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06738661
Numéro CAS: 205055-63-6
ONU: 2811
ADR: 6.1 III