Imprimer
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR29949-100G OR29949-25G
APOSOR29949-100GEA 0 EUR
APOSOR29949-100G APOSOR29949-25G
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine
Formule: C₅H₄Cl₂N₂S
Point d'ébullition: 135…136 °C/14mmHg
Point de fusion: 38…42 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006086
Numéro CAS: 6299-25-8
EINECS: 228-577-6
ONU: 3263
ADR: 8,II