Imprimer
2-Chloroisonicotinic acid hydrazide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloro-4-pyridinecarbohydrazide
OR29934-1G OR29934-250MG OR29934-5G
APOSOR29934-1GEA 66.7 EUR
APOSOR29934-1G APOSOR29934-250MG APOSOR29934-5G
2-Chloroisonicotinic acid hydrazide
2-Chloroisonicotinic acid hydrazide
Formule: C₆H₆ClN₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00221428
Numéro CAS: 58481-04-2