Imprimer
2,6-Dichloro-N-hydroxybenzenecarboximidoyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR29933-10G OR29933-1G OR29933-5G
APOSOR29933-10GEA 0 EUR
APOSOR29933-10G APOSOR29933-1G APOSOR29933-5G
2,6-Dichloro-N-hydroxybenzenecarboximidoyl chloride
2,6-Dichloro-N-hydroxybenzenecarboximidoyl chloride
Formule: C₇H₄Cl₃NO
Point de fusion: 84…87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00673177
Numéro CAS: 6579-27-7
ONU: 1759
ADR: 8,III