Imprimer
1-(3,5-Dichloro-4-pyridinyl)piperazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR29877-1G OR29877-5G
APOSOR29877-1GEA 79.9 EUR
APOSOR29877-1G APOSOR29877-5G
1-(3,5-Dichloro-4-pyridinyl)piperazine
1-(3,5-Dichloro-4-pyridinyl)piperazine
Formule: C₉H₁₁Cl₂N₃
Point de fusion: 75…76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00221400
Numéro CAS: 175277-80-2
ONU: 3259
ADR: 8,III