Imprimer
2-Bromo-5-iodopyrazine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2986-1G OR2986-5G
APOSOR2986-1GEA 21.9 EUR
APOSOR2986-1G APOSOR2986-5G
2-Bromo-5-iodopyrazine 98%
2-Bromo-5-iodopyrazine
Formule: C₄H₂BrIN₂
Point de fusion: 95…97 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08061602
Numéro CAS: 622392-04-5