Ethyl 3-(2-furyl)-3-oxopropanoate
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
Ethyl 3-(2-Furyl)-3-oxopropanoate
OR29821-1G
OR29821-5G
OR29821-10G
APOSOR29821-1GEA
31.9
EUR
APOSOR29821-1G
APOSOR29821-5G
APOSOR29821-10G
Ethyl 3-(2-furyl)-3-oxopropanoate
Ethyl-3-(2-furyl)-3-oxopropanoate
Formule:
C₉H₁₀O₄ Point d'ébullition: 115…120 °C/4mmHg Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00122473 Numéro CAS: 615-09-8 |