Imprimer
6-Chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR29789-1G OR29789-500MG
APOSOR29789-1GEA 0 EUR
APOSOR29789-1G APOSOR29789-500MG
6-Chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
6-Chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
Formule: C₆H₃ClN₂OS
Point de fusion: 141…142 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00139155
Numéro CAS: 23576-84-3