Imprimer
Methyl-6-chloropyridazine-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 6-chloropyridazine-3-carboxylate
OR2978-100MG OR2978-1G
APOSOR2978-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR2978-100MG APOSOR2978-1G
Methyl-6-chloropyridazine-3-carboxylate
Methyl-6-chloropyridazine-3-carboxylate
Formule: C₆H₅ClN₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08694876
Numéro CAS: 65202-50-8