Imprimer
(S)-(-)-1-(p-Tolyl)ethylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR2973-25G OR2973-5G
APOSOR2973-25GEA 115 EUR
APOSOR2973-25G APOSOR2973-5G
(S)-(-)-1-(p-Tolyl)ethylamine 98%
(S)-(-)-1-(p-Tolyl)ethylamine
Formule: C₉H₁₃N
Point d'ébullition: 204 °C
Point de fusion: < –20 °C
Densité: 0,94 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00145246
Numéro CAS: 27298-98-2
ONU: 2735
ADR: 8,III