Imprimer
2,4-Dioxo-4-thiophen-2-yl-butyric acid ethyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 2,4-dioxo-4-(thiophen-2-yl)butanoate, Ethyl 2,4-dioxo-4-(thien-2-yl)butanoate
OR29711-1G OR29711-5G
APOSOR29711-1GEA 72.5 EUR
APOSOR29711-1G APOSOR29711-5G
2,4-Dioxo-4-thiophen-2-yl-butyric acid ethyl ester
2,4-Dioxo-4-thiophen-2-ylbutyric acid ethyl ester
Formule: C₁₀H₁₀O₄S
MW: 226.25 g/mol
Point de fusion: 34 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00126316
Numéro CAS: 36983-36-5