Imprimer
4-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2967-1G OR2967-5G
APOSOR2967-1GEA 0 EUR
APOSOR2967-1G APOSOR2967-5G
4-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde 98%
Formule: C₈H₇NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024254
Numéro CAS: 22996-21-0