Imprimer
5-Methoxy-1,3-benzothiazol-2-amine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2965-1G OR2965-5G OR2965-25G
APOSOR2965-1GEA 0 EUR
APOSOR2965-1G APOSOR2965-5G APOSOR2965-25G
5-Methoxy-1,3-benzothiazol-2-amine 98%
5-Methoxy-1,3-benzothiazol-2-amine
Formule: C₈H₈N₂OS
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00464314
Numéro CAS: 54346-87-1