Imprimer
Ethyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 5-methylisoxazole-3-carboxylate
OR29612-1G OR29612-5G
APOSOR29612-1GEA 21.9 EUR
APOSOR29612-1G APOSOR29612-5G
Ethyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Ethyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Formule: C₇H₉NO₃
MW: 155.15 g/mol
Point de fusion: 27…31 °C
Point d'éclair: 109.4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085080
Numéro CAS: 3209-72-1