Imprimer
2-(4-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR29448-1G OR29448-5G
APOSOR29448-1GEA 0 EUR
APOSOR29448-1G APOSOR29448-5G
2-(4-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid
2-(4-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid
Formule: C₉H₆N₂O₂S
MW: 206.22 g/mol
Point de fusion: >300 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00171745
Numéro CAS: 21278-86-4