Imprimer
4-Morpholin-4-ylbutanenitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR29418-1G OR29418-5G
APOSOR29418-1GEA 0 EUR
APOSOR29418-1G APOSOR29418-5G
4-Morpholin-4-ylbutanenitrile
4-Morpholin-4-ylbutanenitrile
Formule: C₈H₁₄N₂O
Point d'ébullition: 142 °C/15mmHg
Densité: 1,0031 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023393
Numéro CAS: 5807-11-4