Imprimer
Methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl Pyrrole-2-carboxylate, Methyl 1H-pyrrole-2-carboxylate, Pyrrole-2-carboxylic acid methyll ester, Methyl pyrrole-2-carboxylate
OR29375-100G OR29375-25G
APOSOR29375-100GEA 198 EUR
APOSOR29375-100G APOSOR29375-25G
Methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formule: C₆H₇NO₂
MW: 125.13 g/mol
Point de fusion: 74…78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00817048
Numéro CAS: 1193-62-0