Imprimer
Acide 2-amino-3,5-diméthylbenzoïque 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,5-Dimethylanthranilic acid
OR2932-10G OR2932-25G OR2932-5G
APOSOR2932-10GEA 94.4 EUR
APOSOR2932-10G APOSOR2932-25G APOSOR2932-5G
Acide 2-amino-3,5-diméthylbenzoïque 97%
Acide 2-amino-3,5-diméthylbenzoïque
Formule: C₉H₁₁NO₂
Point de fusion: 189…196 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017099
Numéro CAS: 14438-32-5