Imprimer
4-Pyrrol-1-ylphenylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(1H-Pyrrol-1-yl)aniline
OR29302-1G OR29302-500MG OR29302-5G
APOSOR29302-1GEA 29 EUR
APOSOR29302-1G APOSOR29302-500MG APOSOR29302-5G
4-Pyrrol-1-ylphenylamine
4-Pyrrol-1-ylphenylamine
Formule: C₁₀H₁₀N₂
MW: 158.2 g/mol
Point de fusion: 80.7…81.2 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01934575
Numéro CAS: 52768-17-9