Imprimer
Methyl-3-phenoxybenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR29298-1G OR29298-5G OR29298-10G
APOSOR29298-1GEA 24.8 EUR
APOSOR29298-1G APOSOR29298-5G APOSOR29298-10G
Methyl-3-phenoxybenzoate
Methyl-3-phenoxybenzoate
Formule: C₁₄H₁₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017192
Numéro CAS: 50789-43-0