Imprimer
Thieno[3,2-b]thiophene 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR29252-1G OR29252-5G OR29252-25G
APOSOR29252-1GEA 0 EUR
APOSOR29252-1G APOSOR29252-5G APOSOR29252-25G
Thieno[3,2-b]thiophene 98%
Thieno[3,2-b]thiophene
Formule: C₆H₄S₂
Point d'ébullition: 71 °C/1mmHg
Point de fusion: 53…58 °C
Point d'éclair: 99 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00179479
Numéro CAS: 251-41-2
ONU: 3335
ADR: 9,III