Imprimer
3,5-Dibromobenzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR29247-25G OR29247-5G
APOSOR29247-25GEA 0 EUR
APOSOR29247-25G APOSOR29247-5G
3,5-Dibromobenzonitrile
3,5-Dibromobenzonitrile
Formule: C₇H₃Br₂N
Point de fusion: 98,5…101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00178770
Numéro CAS: 97165-77-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III