Imprimer
5-Bromo-2-chloro-4-méthyl-3-nitropyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2915-1G OR2915-5G OR2915-10G
APOSOR2915-1GEA 50.9 EUR
APOSOR2915-1G APOSOR2915-5G APOSOR2915-10G
5-Bromo-2-chloro-4-méthyl-3-nitropyridine 95%
5-Bromo-2-chloro-4-méthyl-3-nitropyridine
Formule: C₆H₄BrClN₂O₂
Point de fusion: 68…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659505
Numéro CAS: 884495-15-2