Imprimer
3-(Chloromethyl)-5-(2-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR29122-1G OR29122-5G
APOSOR29122-1GEA 92.8 EUR
APOSOR29122-1G APOSOR29122-5G
3-(Chloromethyl)-5-(2-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazole
3-(Chloromethyl)-5-(2-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formule: C₁₀H₉ClN₂O₂
Point de fusion: 65…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084965
Numéro CAS: 175205-61-5
ONU: 3261
ADR: 8 III