Imprimer
2-Chloro-5-éthylpyrimidine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2912-100G OR2912-25G OR2912-5G
APOSOR2912-100GEA 231 EUR
APOSOR2912-100G APOSOR2912-25G APOSOR2912-5G
2-Chloro-5-éthylpyrimidine 97%
2-Chloro-5-éthylpyrimidine
Formule: C₆H₇ClN₂
Point d'ébullition: 223 °C
Densité: 1.174 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00799503
Numéro CAS: 111196-81-7