Imprimer
Acide 3,4-thiophènedicarboxylique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2907-25G OR2907-5G
APOSOR2907-25GEA 0 EUR
APOSOR2907-25G APOSOR2907-5G
Acide 3,4-thiophènedicarboxylique
Acide 3,4-thiophènedicarboxylique
Formule: C₆H₄O₄S
Point de fusion: 227…231 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00067079
Numéro CAS: 4282-29-5