3-(1,3-Oxazol-5-yl)aniline
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
3-(5-Oxazolyl)aniline
OR29046-1G
OR29046-250MG
APOSOR29046-1GEA
34.8
EUR
APOSOR29046-1G
APOSOR29046-250MG
3-(1,3-Oxazol-5-yl)aniline
3-(1,3-Oxazol-5-yl)aniline
Formule:
C₉H₈N₂O Point de fusion: 93…95 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00052191 Numéro CAS: 157837-31-5 |