Imprimer
2,5-Diméthylfuranne 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR28939-100G OR28939-25G OR28939-500G
APOSOR28939-100GEA 65.4 EUR
APOSOR28939-100G APOSOR28939-25G APOSOR28939-500G
2,5-Diméthylfuranne 99%
2,5-Diméthylfuranne
Formule: C₆H₈O
Point d'ébullition: 91…93 °C
Point de fusion: –62 °C
Densité: 0.903 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 1 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003250
Numéro CAS: 625-86-5
EINECS: 210-914-3
ONU: 1993
ADR: 3,II