Isopropyl 2-bromo-2-methylpropionate 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Isopropyl 2-bromo-2-methylpropanoate, Isopropyl 2-bromoisobutyrate, 2-Bromo-2-methylpropionic Acid Isopropyl Ester
OR28936-100G
OR28936-25G
APOSOR28936-100GEA
58
EUR
APOSOR28936-100G
APOSOR28936-25G
Isopropyl 2-bromo-2-methylpropionate 99%
Isopropyl 2-bromo-2-methylpropionate
Formule:
C₇H₁₃BrO₂ MW: 209.08 g/mol Point d'ébullition: 168…170 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00055235 Numéro CAS: 51368-55-9 EINECS: 257-158-0 ONU: 1993 ADR: 3 III |