Isocyanate de 3-nitrophényle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
1-Isocyanato-3-nitrobenzene, 3-Nitrophenylisocyanate
OR28931-25G
OR28931-5G
APOSOR28931-25GEA
289
EUR
APOSOR28931-25G
APOSOR28931-5G
Isocyanate de 3-nitrophényle 97%
Isocyanate de 3-nitrophényle
When melted, may contain small amount of sediment.
Formule:
C₇H₄N₂O₃ MW: 164.12 g/mol Point d'ébullition: 130…131 °C/11mmHg Point de fusion: 51…52 °C Point d'éclair: 113 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00007220 Numéro CAS: 3320-87-4 EINECS: 222-025-8 ONU: 2811 ADR: 6.1 III |