Imprimer
Acide 5-bromonicotinique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Bromo-5-pyridine carboxylic acid, 5-Bromopyridine-3-carboxylic acid, 5-Bromo-3-pyridinecarboxylic acid
OR28916-100G OR28916-1KG OR28916-500G
APOSOR28916-100GEA 55.1 EUR
APOSOR28916-100G APOSOR28916-1KG APOSOR28916-500G
Acide 5-bromonicotinique 98%
Acide 5-bromonicotinique
Formule: C₆H₄BrNO₂
MW: 202.01 g/mol
Point d'ébullition: 300
Point de fusion: 178…186 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009783
Numéro CAS: 20826-04-4
EINECS: 244-065-5