Imprimer
(3,4-Dichlorophényl)acétonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,4-Dichlorophenylacetonitrile, 3,4-Dichlorobenzyl cyanide
OR28904-100G OR28904-25G OR28904-500G
APOSOR28904-100GEA 43.5 EUR
APOSOR28904-100G APOSOR28904-25G APOSOR28904-500G
(3,4-Dichlorophényl)acétonitrile
(3,4-Dichlorophényl)acétonitrile
Formule: C₈H₅Cl₂N
Point d'ébullition: 169…171 °C/12mmHg
Point de fusion: 38…42 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001909
Numéro CAS: 3218-49-3
EINECS: 221-743-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III