Pyrocarbonate de di(tert-butyle) 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Boc Anhydride, Di-tert-butyl dicarbonate, DIBOC
OR28895-250G
OR28895-100G
OR28895-1KG
APOSOR28895-250GEA
43.5
EUR
APOSOR28895-250G
APOSOR28895-100G
APOSOR28895-1KG
Pyrocarbonate de di(tert-butyle) 99%
Pyrocarbonate de di(tert-butyle)
Reagent for the preparation of t-Boc protected amines.
Formule:
C₁₀H₁₈O₅ MW: 218.25 g/mol Point d'ébullition: 56…57 °C/0.5mmHg Point de fusion: 23 °C Densité: 0.95 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: 37 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00008805 Numéro CAS: 24424-99-5 EINECS: 246-240-1 ONU: 2930 ADR: 6.1+4.1 II |