Imprimer
Acide 2-(p-chlorophénoxy)-2-méthylpropionique 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropionic acid, Clofibric acid, 2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropanoic acid
OR28848-25G OR28848-500G
APOSOR28848-25GEA 114 EUR
APOSOR28848-25G APOSOR28848-500G
Acide 2-(p-chlorophénoxy)-2-méthylpropionique 97+%
Acide 2-(p-chlorophénoxy)-2-méthylpropionique
Formule: C₁₀H₁₁ClO₃
MW: 214.65 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004192
Numéro CAS: 882-09-7