Imprimer
4-Acetyl-6-tert-butyl-1,1-dimethylindan
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR28804-1G OR28804-5G OR28804-25G
APOSOR28804-1GEA 0 EUR
APOSOR28804-1G APOSOR28804-5G APOSOR28804-25G
4-Acetyl-6-tert-butyl-1,1-dimethylindan
4-Acetyl-6-tert-butyl-1,1-dimethylindan
Formule: C₁₇H₂₄O
Point de fusion: 76…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00046324
Numéro CAS: 13171-00-1
EINECS: 236-114-4